Tétrafluorotéréphtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Tétrafluorobenzène-1,4-dicarbonitrile
TCIAT1050-25GEA 108 EUR InStock
TCIAT1050-25G TCIAT1050-1G TCIAT1050-5G
Tétrafluorotéréphtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Tétrafluorotéréphtalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001776
Numéro CAS: 1835-49-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/23/28995123.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité