Alcool 2,5-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2818-5GEA 105 EUR InStock
TCIAD2818-5G
Alcool 2,5-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,5-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point de fusion: 9 °C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00010627
Numéro CAS: 75853-20-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/80/28979980.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité