2-tert-Butylhydroquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
B0833-25G B0833-500G
TCIAB0833-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0833-25G TCIAB0833-500G
2-tert-Butylhydroquinone ≥98.0% (par GC)
2-tert-Butylhydroquinone
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002344
Numéro CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd2e733568880340ad3f538998c47e5759a50e34&vid=cd2e733568880340ad3f538998c47e5759a50e34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité