2',5'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1955-25G D1955-5G
TCIAD1955-25GEA 182 EUR InStock
TCIAD1955-25G TCIAD1955-5G
2',5'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Numéro MDL: MFCD00002343
Numéro CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ced0cd31753b8f35f42549d2812b024ddf8e3b8&vid=1ced0cd31753b8f35f42549d2812b024ddf8e3b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité