2-Méthylhydroquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylhydroquinone
M0342-25G M0342-500G M0342-100G
TCIAM0342-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAM0342-25G TCIAM0342-500G TCIAM0342-100G
2-Méthylhydroquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Méthylhydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002345
Numéro CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f94420ed7877288a6dcbfec8ff27d4bc946693ea&vid=f94420ed7877288a6dcbfec8ff27d4bc946693ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité