Hydroquinone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
H0186-25G H0186-500G
TCIAH0186-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0186-25G TCIAH0186-500G
Hydroquinone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Hydroquinone
Formule: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 282°C
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002339
Numéro CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&vid=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in dilute Acetic acid transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité