1,4-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0589-25G D0589-5G
TCIAD0589-25GEA 289 EUR InStock
TCIAD0589-25G TCIAD0589-5G
1,4-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003977
Numéro CAS: 571-60-8
EINECS: 209-336-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&vid=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité