Benzène-1,4-dithiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzene-1,4-dithiol
B1505-1G B1505-5G
TCIAB1505-1GEA 128 EUR InStock
TCIAB1505-1G TCIAB1505-5G
Benzène-1,4-dithiol ≥98.0% (par GC)
Benzène-1,4-dithiol
Formule: C₆H₆S₂
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…101 °C
Numéro MDL: MFCD00142541
Numéro CAS: 624-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a10d04a79fbf80d677abf60b3c8039cbea5a2f7a&vid=a10d04a79fbf80d677abf60b3c8039cbea5a2f7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité