2',5'-Diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1444-25G D1444-500G
TCIAD1444-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1444-25G TCIAD1444-500G
2',5'-Diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',5'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,139 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008728
Numéro CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&vid=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité