2,5-Diméthoxytoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2552-25G D2552-5G
TCIAD2552-25GEA 224 EUR InStock
TCIAD2552-25G TCIAD2552-5G
2,5-Diméthoxytoluène ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthoxytoluène
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00041901
Numéro CAS: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&vid=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité