1,4-Diméthoxy-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Nitrohydroquinone dimethyl ether, Nitrodimethylhydroquinone
D0638-25G D0638-5G
TCIAD0638-25GEA 148 EUR InStock
TCIAD0638-25G TCIAD0638-5G
1,4-Diméthoxy-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1,4-Diméthoxy-2-nitrobenzène
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00024211
Numéro CAS: 89-39-4
EINECS: 201-903-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68a63d5533fb105f0657c2211a5626284afe3531&vid=68a63d5533fb105f0657c2211a5626284afe3531&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité