1,4-Pentadiène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Penta-1,4-diene
P0038-10ML P0038-25ML
TCIAP0038-10MLEA 141 EUR InStock
TCIAP0038-10ML TCIAP0038-25ML
1,4-Pentadiène ≥98.0% (par GC)
1,4-Pentadiène
Formule: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Point d'ébullition: 26°C
Point de fusion: –148.3 °C
Densité: 0,6608 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008665
Numéro CAS: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
ONU: 3295
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c302cfd43d2d36e25fe4810f6dccbff632a0c82&vid=8c302cfd43d2d36e25fe4810f6dccbff632a0c82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité