1,5-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
D0590-25G D0590-500G D0590-100G
TCIAD0590-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0590-25G TCIAD0590-500G TCIAD0590-100G
1,5-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,5-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003980
Numéro CAS: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&vid=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité