Glutarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glutaric acid diethyl ester, 1,5-Pentanedioic acid diethyl ester
G0184-25G G0184-500G
TCIAG0184-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAG0184-25G TCIAG0184-500G
Glutarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Glutarate de diéthyle
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00009212
Numéro CAS: 818-38-2
EINECS: 212-451-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8786f9cb2b3cb276de9fd46f7809c4b8d0d89b81&vid=8786f9cb2b3cb276de9fd46f7809c4b8d0d89b81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité