Glutarate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0185-100GEA 30.8 EUR InStock
TCIAG0185-100G TCIAG0185-500G TCIAG0185-25G
Glutarate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Glutarate de diméthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: –37 °C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00008468
Numéro CAS: 1119-40-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/35/28969835.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité