Hexaméthylène diisocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexamethylene diisocyanate
H0324-25ML H0324-500ML H0324-100ML
TCIAH0324-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0324-25ML TCIAH0324-500ML TCIAH0324-100ML
Hexaméthylène diisocyanate ≥98.0% (par GC)
Hexaméthylène diisocyanate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,2 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002047
Numéro CAS: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
ONU: 2281
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64a050b16dcbfe2c9afb36e0e45269e6d2e6f9b&vid=f64a050b16dcbfe2c9afb36e0e45269e6d2e6f9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité