1,6-Heptadiène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hepta-1,6-diene
H0564-1ML H0564-5ML
TCIAH0564-1MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAH0564-1ML TCIAH0564-5ML
1,6-Heptadiène ≥99.0% (par GC)
1,6-Heptadiène
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0,7142 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10°C
Numéro MDL: MFCD00008667
Numéro CAS: 3070-53-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité