1,6-Heptadiyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0483-5ML H0483-1ML
TCIAH0483-5MLEA 83.6 EUR InStock
TCIAH0483-5ML TCIAH0483-1ML
1,6-Heptadiyne ≥98.0% (par GC)
1,6-Heptadiyne
Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,8164 g/cm³ (17 °C)
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014925
Numéro CAS: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&vid=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité