Acide adipique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
A0161-25G A0161-500G
TCIAA0161-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0161-25G TCIAA0161-500G
Acide adipique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Adipic acid
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a2aded8a4ef0c7e48f4f5b2cc3e709f19a8f311&vid=3a2aded8a4ef0c7e48f4f5b2cc3e709f19a8f311&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité