Adipate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
A0166-25ML A0166-500ML
TCIAA0166-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0166-25ML TCIAA0166-500ML
Adipate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Adipate de diméthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: ~ 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.3 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008469
Numéro CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&vid=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité