1,7-Diaminoheptane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine
D0094-25G D0094-5G
TCIAD0094-25GEA 139 EUR InStock
TCIAD0094-25G TCIAD0094-5G
1,7-Diaminoheptane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,7-Diaminoheptane
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 28…29 °C
Densité: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008246
Numéro CAS: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8d78210fd3293bc2f9f8e7ff80cf8ad0e44332c&vid=d8d78210fd3293bc2f9f8e7ff80cf8ad0e44332c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité