1,7-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0592-25G D0592-500G
TCIAD0592-25GEA 99 EUR InStock
TCIAD0592-25G TCIAD0592-500G
1,7-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035720
Numéro CAS: 575-38-2
EINECS: 209-383-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068d76e1c726d7956179a765780bc9122a6ec3ea&vid=068d76e1c726d7956179a765780bc9122a6ec3ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité