Acide pimélique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
P0435-25G P0435-500G P0435-100G
TCIAP0435-25GEA 44 EUR InStock
TCIAP0435-25G TCIAP0435-500G TCIAP0435-100G
Acide pimélique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pimélique
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 101…103 °C
Densité: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004425
Numéro CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 14,07431
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=182acfafee2c12421e269cc24c268a469d20adf8&vid=182acfafee2c12421e269cc24c268a469d20adf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité