1,7-Octadiène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Octa-1,7-diene
O0104-25ML O0104-500ML O0104-100ML
TCIAO0104-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAO0104-25ML TCIAO0104-500ML TCIAO0104-100ML
1,7-Octadiène ≥97.0% (par GC)
1,7-Octadiène
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: -70°C
Densité: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008668
Numéro CAS: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
ONU: 2309
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&vid=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité