1,8-Diaminooctane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0107-25G D0107-100G
TCIAD0107-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0107-25G TCIAD0107-100G
1,8-Diaminooctane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,8-Diaminooctane
Formule: C₈H₂₀N₂
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 51 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008248
Numéro CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d9261f19d09118faac088044d144f92a02b0548&vid=0d9261f19d09118faac088044d144f92a02b0548&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité