Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Nonadiène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nona-1,8-diene

N0332-25ML N0332-5ML
TCIAN0332-25MLEA 316 EUR InStock
TCIAN0332-25ML TCIAN0332-5ML
1,8-Nonadiène ≥98.0% (par GC)
1,8-Nonadiène


Formule: C₉H₁₆
MW: 124,23 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Densité: 0,7511 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00008669
Numéro CAS: 4900-30-5
EINECS: 225-527-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62a6c68918963ea9da6e763a9975440271b3cf1f&vid=62a6c68918963ea9da6e763a9975440271b3cf1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité