Acide subérique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAO0023-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0023-25G TCIAO0023-500G TCIAO0023-100G
Acide subérique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide subérique
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 279°C
Point de fusion: 139…142 °C
Numéro MDL: MFCD00004428
Numéro CAS: 505-48-6
Merck Index: 14,08862
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/36/28990336.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité