1,9-Décadiène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Deca-1,9-diene
D0245-25ML D0245-5ML
TCIAD0245-25MLEA 121 EUR InStock
TCIAD0245-25ML TCIAD0245-5ML
1,9-Décadiène ≥98.0% (par GC)
1,9-Décadiène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: –71.8 °C
Densité: 0,7602 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008670
Numéro CAS: 1647-16-1
EINECS: 216-711-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e47a4af13a13da2a9258d451a62a91d1f68572&vid=91e47a4af13a13da2a9258d451a62a91d1f68572&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité