1-sec-Butyl-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2428-25G B2428-5G
TCIAB2428-25GEA 292 EUR InStock
TCIAB2428-25G TCIAB2428-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1-sec-Butyl-4-nitrobenzène
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00130025
Numéro CAS: 4237-40-5
EINECS: 224-196-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&vid=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité