2,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
D1996-1G D1996-5G
TCIAD1996-1GEA 22 EUR InStock
TCIAD1996-1G TCIAD1996-5G
2,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 82 - 84 °C (15 -rr)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00010142
Numéro CAS: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&vid=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité