2,6-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1847-25G D1847-5G
TCIAD1847-25GEA 212 EUR InStock
TCIAD1847-25G TCIAD1847-5G
2,6-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010144
Numéro CAS: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c083cdad8709ba4e9bc083e71e74263036f9dca&vid=0c083cdad8709ba4e9bc083e71e74263036f9dca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité