2-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0538-25G F0538-5G
TCIAF0538-25GEA 119 EUR InStock
TCIAF0538-25G TCIAF0538-5G
2-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00008107
Numéro CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&vid=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité