3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3373-1G D3373-5G
TCIAD3373-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD3373-1G TCIAD3373-5G
3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00010145
Numéro CAS: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&vid=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité