3-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1089-25G C1089-5G
TCIAC1089-25GEA 138 EUR InStock
TCIAC1089-25G TCIAC1089-5G
3-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 226°C
Densité: 1,159 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00040752
Numéro CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ecb54b55f885a7b1ff50e43e2d20496efa69881&vid=7ecb54b55f885a7b1ff50e43e2d20496efa69881&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité