3-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanamine
F0539-25G F0539-5G
TCIAF0539-25GEA 263 EUR InStock
TCIAF0539-25G TCIAF0539-5G
3-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00008113
Numéro CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73ddc8259dfc465e1679119a306a223f86b5a6c0&vid=73ddc8259dfc465e1679119a306a223f86b5a6c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité