4-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1090-25GEA 66 EUR InStock
TCIAC1090-25G
4-Chlorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00008121
Numéro CAS: 104-86-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/53/28938353.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité