4-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0252-25GEA 55 EUR InStock
TCIAF0252-25G TCIAF0252-5G
4-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
4-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00008120
Numéro CAS: 140-75-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/51/28968851.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité