4-Méthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0870-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAM0870-25ML TCIAM0870-250ML
4-Méthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Numéro MDL: MFCD00008122
Numéro CAS: 2393-23-9
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/73/28974373.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité