α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
T2386-1G T2386-5G
TCIAT2386-1GEA 33 EUR InStock
TCIAT2386-1G TCIAT2386-5G
α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Numéro MDL: MFCD00061209
Numéro CAS: 157911-56-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&vid=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité