α-Bromo-2,5-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
D3548-25G D3548-5G
TCIAD3548-25GEA 269 EUR InStock
TCIAD3548-25G TCIAD3548-5G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,5-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: 39…41 °C
Numéro MDL: MFCD00236034
Numéro CAS: 85482-13-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&vid=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité