α-Bromo-3,4-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
D3700-25G D3700-5G
TCIAD3700-25GEA 156 EUR InStock
TCIAD3700-25G TCIAD3700-5G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Numéro MDL: MFCD00041363
Numéro CAS: 18880-04-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acecfdc1d776b0e6289e35cb7db7917c2e6d6158&vid=acecfdc1d776b0e6289e35cb7db7917c2e6d6158&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité