α-Bromo-3,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
D2631-25G D2631-5G
TCIAD2631-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD2631-25G TCIAD2631-5G
α-Bromo-3,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-3,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00010304
Numéro CAS: 141776-91-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&vid=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité