α-Bromo-4-(trifluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: p-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure(Bromométhyl)-1-(trifluorométhoxy)-4-benzène4-(Trifluorométhoxy)benzyle bromureα-Bromo-p-(trifluorométhoxy)toluène
TCIAT1781-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT1781-5G TCIAT1781-1G
α-Bromo-4-(trifluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-4-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point de fusion: 23…24 °C
Numéro MDL: MFCD00061238
Numéro CAS: 50824-05-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/56/28995756.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité