α,2,3-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2060-25G D2060-5G
TCIAD2060-25GEA 273 EUR InStock
TCIAD2060-25G TCIAD2060-5G
α,2,3-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,2,3-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
Point d'ébullition: 255°C
Numéro MDL: MFCD00035817
Numéro CAS: 3290-01-5
EINECS: 221-947-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&vid=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité