α,2,6-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Chlorure de 2,6-dichlorobenzyle1,3-Dichloro-2-(chlorométhyl)benzène
TCIAD1750-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD1750-25G
α,2,6-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,2,6-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: 49…50 °C
Numéro MDL: MFCD00000897
Numéro CAS: 2014-83-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/31/28978531.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité