α-Chloro-2,6-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,6-difluorobenzene
D2337-25G D2337-5G
TCIAD2337-25GEA 126 EUR InStock
TCIAD2337-25G TCIAD2337-5G
α-Chloro-2,6-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Point d'ébullition: 172 - 173 °C (640 -rr)
Point de fusion: 32 °C
Numéro MDL: MFCD00191346
Numéro CAS: 697-73-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67278f893714346e17430c62b41ba9e53094b8e7&vid=67278f893714346e17430c62b41ba9e53094b8e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité