2-Chlorométhyl-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
D3501-25G D3501-5G
TCIAD3501-25GEA 224 EUR InStock
TCIAD3501-25G TCIAD3501-5G
2-Chlorométhyl-m-xylène ≥98.0% (par GC)
2-Chlorométhyl-m-xylène
Formule: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD01310815
Numéro CAS: 5402-60-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e74a9da1a5b00bd61a63d1b28a322c15e25aa&vid=8a1e74a9da1a5b00bd61a63d1b28a322c15e25aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité