Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triisobutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T0966-25ML T0966-500ML T0966-100ML
TCIAT0966-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAT0966-25ML TCIAT0966-500ML TCIAT0966-100ML
Triisobutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Triisobutylamine


Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: –21.8 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00040501
Numéro CAS: 1116-40-1
EINECS: 214-236-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42ab89edaad7140bf5b490a90b9ee617018decd1&vid=42ab89edaad7140bf5b490a90b9ee617018decd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité