Tris(décyl)amine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-n-decylamine
T0418-25G T0418-5G
TCIAT0418-25GEA 125 EUR InStock
TCIAT0418-25G TCIAT0418-5G
Tris(décyl)amine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(décyl)amine
Formule: C₃₀H₆₃N
MW: 437,84 g/mol
Point d'ébullition: 430°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041914
Numéro CAS: 1070-01-5
EINECS: 213-966-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&vid=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité