N,N-Diméthyl-m-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N,3-Trimethylaniline, 3-(Dimethylamino)toluene, N,N-Dimethyl-3-methylaniline, 3,N,N-Trimethylaniline
D0806-25ML D0806-500ML
TCIAD0806-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAD0806-25ML TCIAD0806-500ML
N,N-Diméthyl-m-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-m-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,922 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00008305
Numéro CAS: 121-72-2
EINECS: 204-495-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78b1ce54b4d339154aa7c8f4f00e64e831c11b46&vid=78b1ce54b4d339154aa7c8f4f00e64e831c11b46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité